Drukuj
Wyszukano: Vialki
336  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"336"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: ND24 screw neck vials are manufactured from 1st hydrolytic class borosilicate glass with flat bottom. They can be purchased with a variety of polyprop...
Producent: VWR Collection
Opis: Short thread ND9 vials manufactured from 1st hydrolytic class borosilicate glass with flat bottom. They can be purchased with a variety of polypropyle...
Producent: VWR Collection
Opis: Standardowe szklane lub plastikowe vialki do GC i HPLC, mikroinserty, zatyczki i zestawy. Mogą być stosowane w prawie wszystkich autosamplerach, polec...
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Headspace ND20 vials with crimp neck manufactured from 1st hydrolytic class borosilicate glass in both flat bottom and round bottom style. They can be...
Producent: VWR Collection
Opis: VWR® scintillation vials are produced from borosilicate 3.3 glass. They are compatible with all scintillation counters.
Producent: VWR Collection
Opis: ND8 screw neck vials are manufactured from 1st hydrolytic class borosilicate glass with flat bottom. They can be purchased with a variety of polypropy...
Numer katalogowy: (548-0859A)
Producent: VWR Collection
Opis: Crimp Neck ND13 vials manufactured from 1st hydrolytic class borosilicate glass with flat bottom. They can be purchased with a variety of aluminium se...
j.m.: 1 * 1.000 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Designed for freezing samples in all cryopreservation applications, these vials feature an internal thread with washer, or an external thread.
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Przeznaczone do przechowywania materiału biologicznego, komórek ludzkich lub zwierzęcych, w temperaturze do –196 °C (przy czym należy używać tylko w f...
Certyfikaty Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Soda-lime glass, amber.
Producent: VWR Collection
Opis: VWR®, Wkład fiolki, 0,10 ml, Szkło, Przezroczysty, ØxWys.: 5×31 mm, Conical bottom, Niesterylne, Cap included: Nie
Producent: VWR Collection
Opis: ND10 screw neck vials are manufactured from 1st hydrolytic class borosilicate glass with flat bottom. They can be purchased with a variety of polyprop...
Producent: VWR Collection
Opis: Snap ring ND11 vials manufactured from 1st hydrolytic class borosilicate glass with flat bottom. They can be purchased with a variety of polyethylene ...
Producent: VWR Collection
Opis: Vialki perfekcyjnie nadają się do aparatów następujących producentów : Agilent, Carlo Erba, CTC, Dani, Fisons, Gerstel, Jasco, PerkinElmer, Shimadzu, ...
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Poprawa czułości analizy, eliminacja niepożądanych reakcji próbka/szkło.
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: ND11 crimp neck vials are manufactured from 1st hydrolytic class borosilicate glass with flat bottom. They can be purchased with a variety of aluminiu...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 336
no targeter for Bottom