  • Kryteria
    • Na stanie (274)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Wyszukano: "vialki-do-chromatografii"
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/36/18374036.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"108"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Fiolki mogą być użyte do przechowania proszków i substancji stałych
Producent:  VWR Collection
Opis:   Standardowe szklane lub plastikowe vialki do GC i HPLC, mikroinserty, zatyczki i zestawy. Mogą być stosowane w prawie wszystkich autosamplerach, polec...
Producent:  VWR Collection
Opis:   Vialki perfekcyjnie nadają się do aparatów następujących producentów: Beckman, CTC, Gilson, Knauer, Shimadzu, Spark, Varian, VWR/Hitachi, itp.
Producent:  VWR Collection
Opis:   Vialki perfekcyjnie nadają się do aparatów następujących producentów: Agilent, CTC, DANI, Dionex, Jasco, Shimadzu, Spark, Thermo Scientific, Varian, V...
Producent:  VWR Collection
Opis:   Vialki perfekcyjnie nadają się do aparatów następujących producentów : Agilent, Carlo Erba, CTC, Dani, Fisons, Gerstel, Jasco, PerkinElmer, Shimadzu, ...
Producent:  VWR Collection
Opis:   Vialki perfekcyjnie nadają się do aparatów następujących producentów: Agilent, Dionex, Shimadzu, Tekmar, Thermo Scientific, Varian.
Producent:  VWR Collection
Opis:   Vialki z przeźroczystego lub oranżowego szkła o okrągłym lub płaskim dnie i objętości od 5 do 20 ml. Vialki o zaokrąglonym dnie są bardziej wytrzymałe...
Producent:  VWR Collection
Opis:   Vialki perfekcyjnie nadają się do aparatów następujących producentów: Dionex, Shimadzu, Spark, Varian, VWR/Hitachi, Waters® (48-pozycyjna karuzela), i...
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 108
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  Następny