Drukuj
VWR®, Vialki typu Shell z zatyczką PE
Dostawca: VWR
VWR®
548-0042EA 999 PLN
548-0042 548-0043 548-0352 548-0449
VWR®, Vialki typu Shell z zatyczką PE
Vialki
Vialki perfekcyjnie nadają się do aparatów następujących producentów: Alcott, Gilson, Shimadzu, Waters® ( 96 i odpowiednio 48 pozycyjną karuzelą).
  • Mikro wkład może być połączony z zatyczką PE, nie wymaga sprężyny
  • Membrana w kształcie gwiazdy umożliwia łatwe przebicie zatyczki igłą do iniekcji
  • 1 ml vialki typu shell bez wewnętrznej przegrody dla mikro wkładu są wygodniejsze w obsłudze i bezpieczniejsze do przebijania