Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Vialki snapowane, ND11
Dostawca: LA-PHA-PACK GMBH
VWR®
548-3011EA 91.5 PLN InStock
548-3011 548-0471 548-2368 548-0012 548-0472 548-0470 548-2367 548-0895 548-0422 548-2366 548-0473 548-0120 548-0451 548-0011 548-1441 548-2192 548-3012 548-0454 548-3120
Vialki snapowane, ND11
Vialki Vialki chromatograficzne
Vialki perfekcyjnie nadają się do aparatów następujących producentów: Agilent, CTC, DANI, Dionex, Jasco, Shimadzu, Spark, Thermo Scientific, Varian, VWR/Hitachi, Waters®, itp.
  • System vialka/zamknięcie jest zalecane tylko do HPLC
  • Uniwersalne zastosowanie vialek prawie dla wszystkich autosamplerów, nawet dla zrobotyzowanych
  • Mikro-wkłady mogą być dostarczone jako zamontowane w vialkach
  • Vialki mogą być zaciskane za pomocą standardowego 11 mm aluminiowego kapsla, ponieważ zatyczki snap mają taką samą wysokość jak kapsel
  • Szeroki otwór umożliwia łatwe napełnianie lepkimi materiałami
Zobacz ceny
ZAMÓW
DODATKOWE INFORMACJE
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość