Drukuj
VWR® ND24, Vialki zakręcane EPA
Dostawca: VWR
VWR®
548-1462EA 3700 PLN
548-1462 548-0156 548-0154 548-1057 548-9025
VWR® ND24, Vialki zakręcane EPA
Vialki
Vialki perfekcyjnie nadają się do aparatów następujących producentów: Agilent, Dionex, Shimadzu, Tekmar, Thermo Scientific, Varian.
  • Wszystkie rodzaje vialek EPA mogą być dostarczone z certyfikatem czystości, które mogą być szczególnie potrzebne do analizy TOC - za dopłatą
  • Vialki EPA można zamówić z dowolnym rodzajem już zamotowanej uszczelki ND24