  • Kryteria
    • Na stanie (77)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Krioprobówki
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/39/18374039.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"23"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Przeznaczone do przechowywania materiału biologicznego, komórek ludzkich lub zwierzęcych, w temperaturze do –196 ° C (przy czym należy używać tylko w ...
Producent:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Opis:   Permanently attached, laser-etched 2D barcodes on the bottom of each tube allow you to scan and decode tubes at once without removing them from the ra...
Producent:  Nalgene
Opis:   These storage tubes are ideally suited for research and general laboratory storage of high-value and genomic materials down to the vapour phase of liq...
Numer katalogowy: (391-7589)
Producent:  NUNC
Opis:   Vial, cryogenic, Nunc™, PPCO, Sterile, External thread, 2,0 ml, Ø zewn.×Wys.: 13×49 mm
UOM:  1 * 500 SZT
Producent:  BIOCISION, LLC
Opis:   Vial, cryogenic, TruCool®, PP, Sterylne, Gwint zewnętrzny, 4,0 ml, Podstawa: Conical bottom, freestanding, Ø zewn.×Wys.: 12,5×75,5 mm
Producent:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Opis:   The tubes are ideal for sample collection and storage, including DNA, blood, cell lines and tissue samples. A permanent 2D barcode is encapsulated ont...
Producent:  Nalgene
Opis:   Odpowiednie do przechowywania w tradycyjnych lodówkach (+4 °C) aż do lotnej fazy ciekłego azotu.
Numer katalogowy: (MATRAB-1470)
Producent:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Opis:   Unique and laser etched 2D barcode is encapsulated on the base to securely identify and track samples.
UOM:  1 * 240 SZT
Wycofano
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 23
  1  2  3  Następny