Drukuj
Kriopróbówki Stor-It™, Nunc™
Dostawca: Thermo Scientific
Nunc™ Stor-It™
391-8877EA 3570 PLN
391-8877
Kriopróbówki Stor-It™, Nunc™
Vialki Krioprobówki
Polipropylen, z nakrętką z polietylenu
  • Wolnostojące próbówki z gwieździstą nóżką
  • Gwint zewnętrzny
  • Z polem do opisu
Sposób pakowania: Nakrętki i próbówki sprzedawane osobno.
Uwaga: Nie zalecane do używania w ciekłej fazie azotu.