Drukuj
Rękawy CryoFlex™ do próbówek CryoLine™, Nunc™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Nunc™ CryoFlex™
479-6858EA 600 PLN
479-6858
Rękawy CryoFlex™ do próbówek CryoLine™, Nunc™
Słomki kriogeniczne
Do przechowywania w ciekłym azocie i do zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia przy mrożeniu niebezpiecznych próbek. Polietylen.
  • Mogą być cięte na żądaną długość
  • Kurczą się przy delikatnym podgrzaniu
Zewnętrzna Ø×L: 14×500 mm