  • Kryteria
    • Na stanie (9)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
dekapslownice
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/40/18374040.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   VWR®, Dekapslownica do kapsli aluminiowych 28 mm
Producent:  VWR Collection
Opis:   VWR®, Decapper for 32 mm crimp caps
Numer katalogowy: (548-1572)
Producent:  CHROMACOL
Opis:   Electronic decapper for 20 mm crimp caps, Pressure adjustable
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  CHROMACOL
Opis:   Chromacol™, Decapper for 20 mm crimp caps
Producent:  BOCHEM
Opis:   Decapper for 8 mm crimp caps
Producent:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Opis:   This capper/decapper allows ergonomic manual processing of a full rack of Matrix® or Nunc™ Cryobank or Bank-It™ tubes in less than one minute. Designe...
Producent:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Opis:   Matrix®, Capit-All 96-channel screw cap tube capper/decapper, for use with Nunc™ style screw top caps
Producent:  Macherey-Nagel
Opis:   Manual decapper for 20 mm aluminium crimp caps
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 13
  1  2  Następny