  • Kryteria
    • Na stanie (62)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Vialki do próbek
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/68/18374068.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"69"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Szkło sodowo-wapniowe, bezbarwne.
Producent:  VWR Collection
Opis:   Vialki zakręcane przeźroczyste lub oranżowe, szkło I klasy hydrolitycznej. Dostępny szeroki wybór nakrętek bez otworu z różnymi rodzajami sept.
Producent:  VWR Collection
Opis:   These sample vials are made from PTFE.
Producent:  VWR Collection
Opis:   Soda-lime glass, amber.
Producent:  DWK Life Sciences
Opis:   Clear vials made from low extractable borosilicate glass, amber vials made from borosilicate glass.
Producent:  CHROMACOL
Opis:   Storage vials made from borosilicate clear (Type 1, Class A) or 51A amber (Type 1 Class B) glass.
Producent:  DWK Life Sciences
Opis:   Clear vials made from low extractable borosilicate glass that provides superior chemical resistance. Conform to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Clas...
Numer katalogowy: (WHEAW986279NG)
Producent:  DWK Life Sciences
Opis:   Sturdy screw-thread vials have a conical interior bottom for maximum retrieval of content. Vials can be used for small-scale reactions, centrifugation...
UOM:  1 * 12 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 69
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następny