  • Kryteria
    • Na stanie (17)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
vialki-do-scyntylacji
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/69/18374069.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"21"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  CHROMACOL
Opis:   These scintillation vials provide the very lowest background count and benefit from very high optical clarity. They have a typical background count of...
Producent:  Simport Scientific
Opis:   Vial, scintillation, PS, Trays of 50 / 20 trays per case, 25 ml, ØxWys.: 35×56 mm
Producent:  DWK Life Sciences
Opis:   These scintillation vials made from HDPE are available with screw cap attached or separately in PP or PE and different liner material depending on the...
Numer katalogowy: (548-0704)
Producent:  SciLabware
Opis:   These clear scintillation vials with screw cap are made from soda-lime glass.
UOM:  1 * 500 SZT
Producent:  DWK Life Sciences
Opis:   These vials are made from WHEATON® 180 low potassium borosilicate glass. The background counts of these vials are consistently low, the ultraviolet tr...
Numer katalogowy: (WHEA986532)
Producent:  DWK Life Sciences
Opis:   Manufactured from low-potassium borosilicate glass to critical manufacturing tolerances, ensuring reliable, consistent results in scintillation counti...
UOM:  1 * 500 SZT
Numer katalogowy: (216-4308)
Producent:  KARTELL
Opis:   Kompatybilny ze wszystkimi licznikami scyntylacyjnymi. Specjalna zakrętka gwarantuję szczelność w trakcie obsługi. HDPE, półprzeźroczyste.
UOM:  1 * 1.000 SZT
Producent:  STERILIN
Opis:   Vial, scintillation, Sterilin®, PP/PE, With cap, 20 ml, ØxWys.: 26,5×60 mm
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 21
  1  2  3  Następny