Drukuj
Fiolki scyntylacyjne
Dostawca: Kartell
216-4308EA 1480 PLN
216-4308 216-4309
Fiolki scyntylacyjne
Vialki
Kompatybilny ze wszystkimi licznikami scyntylacyjnymi. Specjalna zakrętka gwarantuję szczelność w trakcie obsługi. HDPE, półprzeźroczyste.