Drukuj
Wyszukano: Szkiełka zegarkowe
17  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: PTFE.
Producent: VWR Collection
Opis: Szkło borokrzemowe 3.3.
Producent: DWK Life Sciences
Opis: Watch glass, Szkło sodowe, Ø: 100 mm
Producent: DWK Life Sciences
Opis: DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste, z obtopionym brzegiem.
Producent: Bohlender
Opis: Dish, made of PTFE, white.
Producent: Kavalier
Opis: Watch glass dishes with fused edges made from soda-lime glass.
Producent: Brand
Opis: PTFE, white.
Numer katalogowy: (PERCN9308003)
Producent: PerkinElmer
Opis: Disposable watch glasses to promote gentle refluxing. For use with 50 ml and 100 ml DigiTUBEs.
j.m.: 1 * 1.000 SZT
Producent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Evaporating dishes, made of glass, with fused rim.
Producent: KARTELL
Opis: PP, przeźroczyste.
Producent: Kavalier
Opis: Szkło sodowo-wapniowe.
Producent: VITLAB
Opis: Watch dishes, made of PTFE, white.
Producent: KARTELL
Opis: Made of PTFE, white.
Producent: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Soda-lime glass.
Producent: Brand
Opis: Soda-lime glass.
Producent: SciLabware
Opis: PYREX®, borosilicate glass, with fused edges.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom