Drukuj
Szkiełka zegarkowe
Dostawca: Bohemia Cristal (Kavalierglass)
216-1180EA 0 PLN
VTRB634952430950 VTRB634952430840 216-1180 VTRB634952430910 216-1181 216-1182 VTRB634952430780 VTRB634952430790 216-1172 VTRB634952430010 VTRB634952430120 216-1177 VTRB634952430110 216-1178 216-1175 VTRB634952430860 216-1176 216-1179 VTRB634952430080 VTRB634952430070 VTRB634952430060
Szkiełka zegarkowe
Szkiełka zegarkowe
Szkło sodowo-wapniowe.
  • Dobra odporność chemiczna i fizyczna
  • Nie sa odporne na duże zmiany temperatur
  • Szybkie i łatwe w czyszczeniu
Gładkie krawędzie.
Certyfikaty: DIN 12341