Drukuj
Papierki wagowe, typ 2122, Whatman™
Dostawca: Whatman products (Cytiva)
Whatman™
515-8214EA 746 PLN
515-8214 515-8212
Papierki wagowe, typ 2122, Whatman™
Papierki wagowe
These Grade 2122 weigh paper sheets reliably allow samples to be transferred to scales without adding unwanted substances that could impact analytical results.
  • Przejrzyste i gładkie
  • Proste odważenie szerokiej gamy różnych próbek
  • Ilościowe przeniesienie roztworu z papieru
This paper is not low in nitrogen. Therefore, it should not be used for Kjeldahl analysis.