Drukuj
Wyszukano: Pierścienie obciążające
9  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: BOCHEM
Opis: PVC covered steel rings.
Producent: HEATHROW
Opis: Lead core, with blue vinyl coating. Open or closed design. Open design is also suitable for vessels with lateral connections. For stabilising glass or...
Numer katalogowy: (214-1917)
Producent: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Opis: Open C-shaped flask weight ring with thick PVC coated. Floating can be avoided by placing this ring around the neck of the vessels.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: KLEINFELD GMBH & CO.
Opis: Lead with PVC coating. These cuffs are flexible. They can be opened, closed or adapted to the size of the bottle.
Numer katalogowy: (214-1918)
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: This wire formed, epoxy coated holder keeps lead ring weights organised and handy.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Lead core, with Vikem® vinyl coating.
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: These lead weights can be coiled into a helix, spiral, cone or any irregular shape to stabilise vessels in a water bath.
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Lead core, with green vinyl coating. Open design (C shaped) is suitable for vessels with lateral connections. For stabilising glass or plastic vessels...
Producent: DELTALAB
Opis: Closed flask weight rings with heavy vinyl coating, which is ideal to improve the stability of Erlenmeyer flasks in a water bath.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom