Drukuj
Wyszukano: Chusteczki
406  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"406"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (611-2886)
Producent: VWR Collection
Opis: Zestaw do czyszczenia zawiera szczotkę z gruszką do wydmuchiwania (szczotka do czyszczenia soczewek), bawełnianą ściereczkę oraz parę rękawic nitrylow...
j.m.: 1 * 1 KIT
Numer katalogowy: (KIMB8441)
Producent: KIMBERLY CLARK
Opis: Provides the comfort of home.
j.m.: 1 * 36 Roll
Numer katalogowy: (CONTMGMP0001)
Producent: CONTEC
Opis: These single use microfibre pads feature synthetic construction for the effective removal of both gross contamination and fine particles. Conveniently...
j.m.: 1 * 140 SZT
Producent: CONTEC
Opis: Disposable Premira II Microfibre HighDuster covers reduce fibre shedding and provide effective dry and damp dusting for hard to reach areas. The micro...
Producent: CONTEC
Opis: The VertiKlean Sponge is a disposable laboratory sponge. It consists of Polynit wiping material that has been laminated to a clean polyester foam. The...
Producent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: Dozowanie jedną ręką celulozowych chłonnych podkładek Ø 45,5 mm. Wkładki absorpcyjne są idealne do absorbcji płynnych mediów do kolonii hodowlanych, z...
Producent: KIMBERLY CLARK
Opis: Conventional high quality toilet rolls.
Numer katalogowy: (KIMB8511)
Producent: KIMBERLY CLARK
Opis: For reliability in busy washrooms that demand consistency, quality and value.
j.m.: 1 * 6 Roll
Numer katalogowy: (KIMB8408)
Producent: KIMBERLY CLARK
Opis: Premium toilet paper for any washroom.
j.m.: 1 * 36 SZT
Numer katalogowy: (BRDY018556)
Producent: Brady
Opis: This cleaning kit for printers includes: Instruction sheet, five cleaning cards soaked in IPA and the material safety data sheet.
j.m.: 1 * 1 KIT
Numer katalogowy: (KIMB8042)
Producent: KIMBERLY CLARK
Opis: High quality toilet paper suitable for any washroom area.
j.m.: 1 * 36 SZT
Numer katalogowy: (115-1902)
Producent: VWR Collection
Opis: Poliestrowe, szczelnie zamknięte ściereczki do użytku w cleanroom ISO 3.
j.m.: 1 * 150 SZT
Numer katalogowy: (115-2417)
Producent: VWR Collection
Opis: These very soft wipes, made from a spunlace fabric, consisting of 60% viscose and 40% polyester, are ideal for sensitive surfaces and light duty clean...
j.m.: 1 * 500 SZT
Numer katalogowy: (115-1830)
Producent: VWR Collection
Opis: Dwuwarstwowa poliestrowa ściereczka o specjalnej krawędzi do stosowania w cleanroom ISO 5.
j.m.: 1 * 50 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Chłonny papier, odpowiedni do czyszczenia i suszenia naczyń szklanych, probówek, szkiełek mikroskopowych, butli, itd.
Numer katalogowy: (115-2418)
Producent: VWR Collection
Opis: These melt-blown wipes, made from 100% PP, have a very high absorption capacity.
j.m.: 1 * 1 Roll
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 406
no targeter for Bottom