Drukuj
Ręczniki do rąk, KLEENEX®
Dostawca: Kimberly-Clark
Kleenex® KLEENEX®
115-1286EA 699 PLN
115-1286 KIMB6710 115-1260 115-1757 115-1935 115-1262
Ręczniki do rąk, KLEENEX®
Chusteczki Chusteczki i ręczniki jednorazowe Ręczniki papierowe
Jednorazowe ręczniki do rąk wykonane z materiału podobnego do tkaniny tekstylnej o nazwie AIRFLEX*, 2 lub 3 warstwe.
  • Bardzo chłonne, odporne na rozdarcia, nawet gdy są wilgotne
  • pojedyncze dla zwiększonej higieny, mniej odpadów
  • Wyjątkowo miękkie
Kolor: Biały
KLEENEX® ręczniki składane do dozownika typu 6945, 6956 lub 8971.
KLEENEX® ręczniki w rolce do dozownika typu 6959 lub 6963.