Drukuj
VWR® Chusteczki do pomieszczeń czystych, Spec-Wipe® 5
Dostawca: VWR
21913-211
VWR® Chusteczki do pomieszczeń czystych, Spec-Wipe® 5
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, suche
Traktowane 45% poliestru / 55% celulozowych ściereczek nietkanych.
  • Połączenie poliestru i celulozy zwiększa chłonność
  • Specjalna metoda produkcji zapewnia większą wytrzymałość i mniejszą ilość cząstek stałych
  • Wytrzymałe chusteczki dające mniej cząstek niż inne włókniny
  • Poddawane specjalnej obróbce w celu zmniejszenia ilości cząstek
Idealne do czyszczenia powierzchni i blatów w komorach laminarnych, pochłaniają wycieki roztworów na bazie wody oraz większości najbardziej popularnych rozpuszczalników, odpowiednie do ogólnych zastosowań.
Nadaje się do stosowania w klasach 100, ISO 5.
Kolor: Biały