Drukuj
Ręczniki papierowe, Multisoft® Air
Dostawca: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Multisoft® Air
115-2728EA 1470 PLN
115-2728
Ręczniki papierowe, Multisoft® Air
Chusteczki Chusteczki i ręczniki jednorazowe Chusteczki do ogólnych zastosowań
High quality wipes for cleaning and polishing sensitive surfaces such as metal, plastics, wood, or finishes. Multi-soft cotton fleece roll with 500 sheets.
  • Extremely soft, highly absorbent and solvent-resistant
  • Strong, low-linting with special embossment
Colour: White