Kombinowane elektrody zapewniają szybkie, dokładne i stabilne pomiary pH, idealne do wykorzystania w kontroli jakości oraz w badaniach.
- Szybkie, dokładne i stabilne pomiary pH, szybkie równoważenie termiczne, wysoka dokładność nawet w próbkach o dużym zakresie temperatur
- Dostępne z zamkniętą konstrukcją (oszczędna, łatwa w obsłudze, przy minimalnej konserwacji) lub projekt Rapid-Renew (elektrody wielokrotnego napełniania używane przy brudnych lub innych próbkach powodujących zanieczyszczenie złącza)
- Dostępny z korpusem epoksydowym (o dobrej odporności chemicznej, maksymalnej nierówności i zdejmowanej osłonie żarówki) lub korpusu szklanego (maksymalna odporność chemiczna na całkowicie odsłonięte rdzewiejące żarówki)
- Z kablem stałym 1 m
Zakres pH: 0 - 14
Dokładność: do 0,04 pH pomiędzy 0 a 100 °C w buforze pH 7
Stabilność: 0,005 lub mniej dryftu na godzinę
Zakres temperatury: 0 do +100 °C