Drukuj
VWR® AVS TITRINORM® Potassium Chloride Electrolytic Solutions
Dostawca: Avantor
VWR®
83605.260EA 260 PLN
83605.260 83606.260 83605.180 83605.290 83606.290
VWR® AVS TITRINORM® Potassium Chloride Electrolytic Solutions
Elektrolity Roztwory elektrolityczne
Roztwór 3M KCI może być również stosowany jako roztwór do przechowywania elektrody.
For full information concerning health and safety data please see the SDS on the website.