Drukuj
Autoklaw, VWR VAPOUR-Line lite
Dostawca: VWR, part of Avantor
VWR®
481-0846EA 12070 PLN
481-0846 481-0847
Autoklaw, VWR VAPOUR-Line lite
Autoklawy Autoklawy (sterylizatory parowe)
Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej AISI 340, łatwa w utrzymaniu i dezynfekcji. Pokrywa aluminiowa z systemem blokującym pokrywę - ABS.
  • Mikroprocesorowa automatyczna regulacja temperatury
  • Cyfrowy wyświetlacz temperatury i czasu sterylizacji
  • Automatyczny zawór wentylacji i elektroniczny system ochronny bezpieczeństwa
  • Element grzewczy i sonda temperaturowa PT 100
  • Automatyczne programy sterylizacji
Informacje do zamówienia: Kosz należy zamawiać oddzielnie.