Drukuj
Wyszukano: Bloki grzewcze
78  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"78"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (460-0249)
Producent: VWR Collection
Opis: Posiada funkcję ogrzewania/chłodzenia i wytrząsania lite Idealny do wielu aplikacji life science w biologii molekularnej, biochemii i chemii k...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Bloku bloku blokowego, VWR®, Mini blok ze studzienką termometryczną, Średnica otworu: Ø 11,1 mm, Do: Probówki 1,5 ml, Ilość otworów: 15, Głębokość: 30,5 mm
Producent: VWR Collection
Opis: Bloku bloku blokowego, VWR®, Pojedynczy blok, Średnica otworu: - mm
Producent: VWR Collection
Opis: Bloku bloku blokowego, VWR®, Pojedynczy blok, Średnica otworu: Ø 21,0 mm, Do: Probówki okrągłodenne 20 mm, Ilość otworów: 8, Głębokość: 48,4 mm
Producent: VWR Collection
Opis: Bloku bloku blokowego, VWR®, Wymienny blok termiczny na płytki PCR z pokrywką, Średnica otworu: Ø 6,4 mm, Do: 96×0,2 ml Probówki do PCR , Ilość otworów: 96, Głębokość: 12,7 mm
Waste Reducing
Producent: VWR Collection
Opis: Bloku bloku blokowego, VWR®, Blok aluminiowy, Do: Płytka ELISA 96-studzienkowa, Ilość otworów: -
Producent: VWR Collection
Opis: These mini block heaters are ideal for applications that require accurate, repeatable results. These personal-sized units take up minimal bench space....
Zmniejszanie ilości odpadów
Producent: VWR Collection
Opis: Wielofunkcyjne, o wysokiej mocy, stałej temperaturze Nagrzewnice blokowe analogowe VWR® są ekonomiczne, wszechstronne i kompaktowe.
Producent: VWR Collection
Opis: wykonany z litego bloku aluminium.
Producent: VWR Collection
Opis: Thermal Shake Touch z chłodzeniem został zaprojektowany do aplikacji wymagających precyzyjnych i powtarzalnych wyników. Możliwość grzania, chłodzenia ...
Producent: VWR Collection
Opis: Wielozadaniowe cyfrowe grzejniki blokowe VWR® o wysokiej mocy i stałej temperaturze są ekonomiczne, wszechstronne i kompaktowe. Te cyfrowe modele zape...
Zmniejszanie ilości odpadów
Producent: VWR Collection
Opis: Thermal Shake Touch został zaprojektowany do aplikacji wymagających precyzyjnych i powtarzalnych wyników. Możliwość grzania i wytrząsania różnych rod...
Producent: VWR Peqlab
Opis: Uniformly molded high-grade aluminum blocks provide excellent temperature accuracy.
Wyprzedaż
Numer katalogowy: (460-0353)
Producent: VWR Collection
Opis: Wielofunkcyjny, o wysokiej mocy i stałej temperaturze cyfrowy grzejnik blokowy VWR®, który jest ekonomiczny, wszechstronny i kompaktowy. Ten cyfrowy m...
j.m.: 1 * 1 SZT
Zmniejszanie ilości odpadów
Numer katalogowy: (460-3261)
Producent: VWR Collection
Opis: Te wielofunkcyjne jednostki są idealne do inkubacji i aktywacji kultur, reakcji enzymatycznych, oznaczania azotu mocznikowego krwi, testów immunologic...
j.m.: 1 * 1 SZT
Zmniejszanie ilości odpadów
Producent: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Opis: High temperature digital block heaters with single fixed aluminium block. Units feature microprocessor control, digital temperature settings and displ...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 78
no targeter for Bottom