Drukuj
VWR®, Bloki grzewcze, analogowe
Dostawca: VWR
VWR®
460-3258EA 3240 PLN
460-3258 460-3259 460-3249 460-3260 460-3261 460-3250 460-3251 460-3262 460-3252 460-3263 460-3253 460-3254 460-3255 460-3256
VWR®, Bloki grzewcze, analogowe
Bloki grzewcze Bloki grzejne, analogowe
Te wielofunkcyjne jednostki są idealne do inkubacji i aktywacji kultur, reakcji enzymatycznych, oznaczania azotu mocznikowego krwi, testów immunologicznych, temperatur topnienia lub wrzenia Dwa oddzielne pokrętła pozwalają kontrolować wysokość temperatury. Pokrętło niskiego zakresu ustawia temperaturę od temperatury otoczenia do 100 °C oraz pokrętło wysokiego zakresu do ustawiania temperatury od 75 do 150 °C Podgrzewacze wysokotonowe, stała temperatura, suche, ekonomiczne, uniwersalne i kompaktowe. Każdy z pięciu modeli akceptuje oddzielne, wymienne bloki grzewcze, które pozwalają pomieścić różne pojemniki na próbki, jak mikroprobówki, probówki wirówkowe, fiolki, mikropłytki i paski PCR.
  • wielofunkcyjne urządzenie do szerokiej gamy zastosowań
  • zakres temperatury od +5 temperatury pokojowej do 150 °C do pracy
  • z wymiennymi modułowymi blokami VWR® na probówki o pojemnościach od 0,2 ml do 50 ml
  • Analogowy sterownik
Informacje do zamówienia: Bloki grzewcze nie są dołączone, prosimy o złożenie osobnego zamówienia.
Uwaga: * RT = Ambient ** EU-plug *** UK-plug **** CH-plug