  • Kryteria
    • Na stanie (1)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Bloki grzewcze/chłodzące
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/49/18944949.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Opis:   The Grant bio block heater/coolers are compact, flexible and easy to use – they are ideal for the rapid heating and cooling of microtubes, and a very ...
Producent:  TECHNE
Opis:   Block heater/cooler, N°ICE, Zakres temperatury pracy: 0,0 − 40,0 °C, Stabilność temperatury: ±1 °C, Setting resolution (°C): ±0,1 °C, Wymiary - szer. x gł. x wys. (mm): 240×190×225 mm, Waga (kg): 4,5
Producent:  Hach
Opis:   Block heater/cooler, Hach®, LT 20, Thermostatic block heater, bench-top, 80 % relative humidity, non-condensing, Zakres temperatury pracy: 10...30 °C
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  EPPENDORF
Opis:   ThermoStat™C jest idealny do dokładnego ustawiania i utrzymywania temperatury, technologia Peltiera zapewnia precyzyjną kontrolę temperatury. Cyfrowy ...
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (BARN88880030)
Producent:  BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Opis:   Compact programmable heating/cooling block heater with digital display can be used for all common applications in laboratory. Applications include enz...
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  HAEP LABOR CONSULT
Opis:   Block Thermostats for two blocks featuring high temperature accuracy, rapid heating times and even temperature distribution. The TH 21 unit features E...
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 6  z 6