Drukuj
VWR®, Aparat do transferu półsuchego, 20×20 cm
Dostawca: VWR
700-7156EA 2560.11 PLN
700-7156
VWR®, Aparat do transferu półsuchego, 20×20 cm
Aparaty do blottingu
Jednostka jest wyprodukowana z odpornych części akrylowych i zbudowana zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy. Jedna elektroda wykonana jest ze stali nierdzewnej, a druga z tytanu pokrytego platyną, co czyni je odpornymi na korozję. Takie rozwiązanie zapobiega złogom na membranie i zapewne prawie nieskończoną żywotność elektrod bez pogarszania ich działania Jednostka została zaprojektowana w celu ujednolicenia procesu transferu białek i kwasów nukleinowych.
  • Bardzo niska objętość buforu i natężenie (0.8 mA per cm²) żelu produkuję małe ilości ciepła, zapobiegając zniekształceniu pasma
  • Transfer może trwać mniej niż godzinę - zależnie od masy cząsteczkowej próbki
  • Można używać pojedynczych lub kilku żeli
Jednostka W×L×H: 285×285×65 mm