Drukuj
Dot and Slot Blotters
700-7245EA 3240 PLN
VWRI700-7245 VWRI700-7094
Dot and Slot Blotters
Wykonane z akrylu o wysokiej gęstości, z wysoką dokładnością stykających powierzchni co zapewnia równomierne przylegania filtra, zestawy te zostały stworzone do hybrydyzacji DNA i RNA oraz badania reakcji antygen/przeciwciało w aplikacjach immunologicznych. Każdy kolektor składa sie z górnego modułu dot/slot i dolnej komory próżniowej Podczas aplikowania próbki wymagane jest ciśnienie na poziomie 600 mm Hg (0.8 bar).
  • Prosta konstrukcja, łatwe do złożenia poprzez wyrównanie i dokręcenie śrub ze stali nierdzewnej.
  • Oznaczenie alfanumeryczne do łatwej identyfikacji próbek