  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Kalorymetry
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/87/18944987.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (DIDAPTD039501)
Producent:  DIDALAB
Opis:   This calorimeter includes an aluminium container of 500 ml, concentric to one large neck Dewar vase. The metal internal vase is supported by plastic r...
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (622-0018)
Producent:  IKA
Opis:   The C 7000 calorimeter is designed to measure the calorific power of samples in a dry procedure.
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  IKA
Opis:   The C 6000 global standards and C 6000 isoperibol calorimeters follow the approved C 5000 and C 2000 calorimeter models.
Numer katalogowy: (431-2900)
Producent:  IKA
Opis:   Compact and space-saving semi automated calorimeter to determine calorific values of liquid and solid samples.
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (458-0052)
Producent:  IKA
Opis:   The AOD 1 is used for oxidative decomposition of organic samples under pressure in a closed system.
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 5  z 5