Drukuj
Wyszukano: Wirówki
229  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"229"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (521-1651)
Producent: VWR Collection
Opis: Safe and easy to use centrifuge, delivering optimum performance in a compact unit.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Te małe wirówki laboratoryjne są idealne do zastosowań badawczych i klinicznych w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym, a także do badań aka...
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Micro Star 21 and 21R microcentrifuges combine power, versatility and convenience in a safe, compact, easy to use laboratory instrument. Both the vent...
Numer katalogowy: (521-2853)
Producent: VWR Collection
Opis: Wirówka CompactStar CS4 jest przeznaczona do oddzielania różnych próbek w chemii, naukach przyrodniczych, w badaniach klinicznych oraz w rutynowych di...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Kompaktowa wirówka z chłodzeniem Micro Star 30R jest ekonomiczną, wszechstronną i łatwą w użyciu wirówką krzyżową, która łączy w sobie cechy wysokoobr...
Producent: VWR Collection
Opis: VWR®, Wirnik do pasków PCR 4×(8×0,2 ml), maksimum 6000 RPM, Do szlifów: MicroStar 12
Producent: VWR Collection
Opis: VWR® MiniStar silverline, Wirnik na probówki 8×1,5/2,0 ml, Do szlifów: MiniStar silverline
Producent: VWR Collection
Opis: Kompaktowa wentylowana wirówka Micro Star 30 to ekonomiczna, wszechstronna, łatwa w użyciu wirówka krzyżowa, która łączy w sobie cechy wysokoobrotowej...
Producent: VWR Collection
Opis: Te wszechstronne wirówki są idealne do szeregu rutynowych zastosowań w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym, a także do badań naukowych. Zap...
Producent: VWR Collection
Opis: VWR®, Rotor wychylny do mikropłytek, maks. RCF 2200 ×g, maks. obr/min 5000 - pojemność 4 płytki stadardowe lub 2 płytki z głębokimi studzienkami (maks. wysokość: 31,5 mm)
Producent: VWR Collection
Opis: These personal centrifuges have a fixed speed of 6000 min⁻¹ / 2000×g, and are designed for applications requiring relatively low g-forces, such as mic...
Wyprzedaż
Numer katalogowy: (521-3345)
Producent: VWR Collection
Opis: CompactStar CS8 to mała, wentylowana wirówka stołowa przeznaczona do separacji różnych próbek w dziedzinach chemii, nauk przyrodniczych, badań klinicz...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Te wszechstronne wirówki są idealne do szeregu rutynowych zastosowań w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym, a
także do badań naukowych...
Numer katalogowy: (521-1647)
Producent: VWR Collection
Opis: Mikrowirówki Micro Star 17 i 17R łączą w sobie moc, wszechstronność i wygodę w bezpiecznym, kompaktowym i łatwym w użyciu przyrządzie laboratoryjnym. ...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (521-2849)
Producent: VWR Collection
Opis: Idealne do suszenia szkiełek mikroskopowych Może być używana w pomieszczeniach chłodnych.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Replacement strip tube rotor, quick release, 4× (8×0,2 ml) PCR strip tubes, for MiniStar blueline centrifuge
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 229
no targeter for Bottom