Drukuj
Wyszukano: Wirówki nastołowe
47  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"47"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Te małe wirówki laboratoryjne są idealne do zastosowań badawczych i klinicznych w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym, a także do badań aka...
Wyprzedaż
Numer katalogowy: (521-2853)
Producent: VWR Collection
Opis: Wirówka CompactStar CS4 jest przeznaczona do oddzielania różnych próbek w chemii, naukach przyrodniczych, w badaniach klinicznych oraz w rutynowych di...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (521-3345)
Producent: VWR Collection
Opis: CompactStar CS8 to mała, wentylowana wirówka stołowa przeznaczona do separacji różnych próbek w dziedzinach chemii, nauk przyrodniczych, badań klinicz...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Te wszechstronne wirówki są idealne do szeregu rutynowych zastosowań w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym, a
także do badań naukowych...
Producent: VWR Collection
Opis: Te wszechstronne wirówki są idealne do szeregu rutynowych zastosowań w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym, a także do badań naukowych. Zap...
Producent: Thermo Scientific
Opis: Ergonomically designed, the Thermo Scientific™ Multifuge X1/X1R Pro series of bench top centrifuges have a touch screen interface that enables easier ...
Wyprzedaż
Producent: Thermo Scientific
Opis: Wirówki stołowe Thermo Scientific™ Megafuge ST1/ST1R Plus oferują intuicyjne sterowanie i wszechstronność zastosowania w wielu aplikacjach.
Wyprzedaż
Producent: Thermo Scientific
Opis: Process a range of general purpose applications including cell culture, microplate, bioproduction, blood separation and microbiology with the Thermo S...
Producent: Thermo Scientific
Opis: Ideal for routine processing, these centrifuges combine exceptional capacity, ergonomics, and value with market-leading capabilities, including unpara...
Producent: THARMAC GmbH
Opis: The cytology specialist. Large selection of open and closed rotors - also compatible with Shandon™ Cytospin™ systems. Optional rapid quick-change roto...
Producent: Thermo Scientific
Opis: Process a range of general-purpose applications including cell culture, microplate, bioproduction, blood separation, and microbiology with the Thermo ...
Producent: THARMAC GmbH
Opis: Wszechstronne wirówki cytologiczne odpowiednie do małych i dużych objętości próbek, przeznaczone do cienkowarstwowych i monowarstwowych preparatów kom...
Producent: Thermo Scientific
Opis: Ideal for routine processing, these centrifuges combine exceptional capacity, ergonomics, and value with market-leading capabilities including unparal...
Numer katalogowy: (512-0715)
Producent: THARMAC GmbH
Opis: The reliable basic device for every laboratory. Versatile rotor selection, a wide speed range with fine speed gradation and 100 program slots make the...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (512-0714)
Producent: THARMAC GmbH
Opis: The genius among the centrifuges. Automatic rotor detection and speed adjustment on max. 2000 rpm when using cytorotors.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Thermo Scientific
Opis: Te wytrzymałe wirówki są dostępne w wersji wentylowanej oraz z chłodzeniem, zapewniają wysoką wydajność w kompaktowej obudowie o prostym i przyjaznym ...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 47
no targeter for Bottom