Drukuj
VWR® MiniArray, mikrowirówka
Dostawca: VWR
VWR® MiniArray
521-2849EA 2580 PLN
521-2849 521-2851 521-2850
VWR® MiniArray, mikrowirówka
Wirówki Mikrowirówki
Idealne do suszenia szkiełek mikroskopowych Może być używana w pomieszczeniach chłodnych.
  • Cicha praca, kompaktowa budowa
  • Dwa szkiełka schną w mniej niż 10 sekund bez rozchlapywania
  • Kasety wielokrotnego użytku przechwytują ciecz z szkiełka podczas wirowania
Przy zamknięciu pokrywy wirnik szybko nabiera prędkości maksymalnej Przez naciśnięcie przycisku stop, zatrzymujemy wirówkę i otwieramy pokrywę Alternatywnie urządzenie może zostać wyłączone i włączone przełącznikiem znajdującym się z tyłu urządzenia.
Informacje do zamówienia: MiniArray dostarczana z wirnikiem i dwoma kasetami.