Drukuj
Mikrowirówki, Pico™ i Fresco™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Pico™ Fresco™
521-1095EA 13430 PLN
521-1095 521-1096 521-1097 521-1098 HERA75002553 521-1099 HERA75002423 521-1100 521-1101 HERA75002414
Mikrowirówki, Pico™ i Fresco™
Wirówki Mikrowirówki
Wirówki Pico (wentylowana) oraz Fresco (z chłodzeniem) są dostępne z dwoma opcjami prędkości. Pico™ i Fresco™ 17 są idealne do codziennej pracy laboratoryjnej, natomiast Pico™ i Fresco™ 21 nadają się do zastosowań w badaniach naukowych najwyższej klasy.
  • 24-miejscowy rotor może być wykorzystywany do wszystkich probówek o pojemności 1,5 - 2,0 ml, łącznie z mini próbkami i kolumnami obrotowymi
  • Rotor wykonany technologią kompozytową, w celu uzyskania większej odporności chemicznej oraz szybszego przyspieszania/hamowania w porównaniu z tradycyjnymi, aluminiowymi rotorami
  • Unikalne, biobezpieczne zamykanie pokrywy - ClickSeal®, zapewniające prawidłowe umieszczenie probówek, jednoprzyciskowe otwarcie, szybszą obsługa w porównaniu z wirówkami z nakręcanymi pokrywami
  • Przezroczyste pokrywy z PPSU, zwiększające wytrzymałość i odporność chemiczną w porównaniu z pokrywami stalowymi/ poliwęglanowymi, umożliwiające podgląd próbek podczas wirowania dla zwiększenia bezpieczeństwa i wygody użytkownika
  • Intuicyjne sterowanie i czytelny wyświetlacz ułatwiają obsługę
Ideal for everyday laboratory use, Thermo Scientific Pico 17 microcentrifuges provide outstanding processing power, unique safety features and a broad array of microcentrifuge rotors and accessories for microcentrifuge tube processing.
Accelerate routine sample preparation processes up to 17,000×g with our standard microcentrifuge, available with cooling. When our Thermo Scientific Fresco 17 is coupled with our extensive microcentrifuge rotor selection, these microcentrifuges offer productivity, versatility, safety and convenience in a compact, easy-to-use lab instrument.
Support micro-volume protocols such as nucleic acid or protein lysate preparation and PCR reaction set-up all in a remarkably small footprint with Thermo Scientific Pico 21 microcentrifuges. Choose between seven lightweight microcentrifuge rotors, designed to provide acceleration up to 21,100×g in as little as 12 seconds.
Informacje do zamówienia: CSA, CE, IVD Certified.