Chcesz zalogować się jeszcze raz?
  • Kategoria Produktu
  • Kryteria
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
przyrzady-rejestrujace
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/16/18945016.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Przenośne czytniki mogą monitorować pomiary temperatury w lodówkach, magazynach przeładunkowych, magazynach żywności i chemicznych, pomieszczeniach dl...
Numer katalogowy: (SPEC124701)
Producent:  Spectrum Laboratories
Opis:   Spectra/Chrom® chart recorder is general-purpose laboratory strip-chart recorder. It is the ideal for Spectra/Chrom Model 280 UV Detector.
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  NANOLIKE ENGINEERING
Opis:   Innovative products, ideal to follow the temperature inside the centrifuge.
Producent:  NANOLIKE ENGINEERING
Opis:   Nanotrack® is the first test tube able to record the temperature of biological samples during the pre-analytical phase, e.g. when the steed team trans...
Numer katalogowy: (HERA6383-5)
Producent:  Heraeus
Opis:   These recorders are ideal when ultra-low temperature freezers need to meet validation and regulatory requirements.
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (620-0577)
Producent:  JULES , RICHARD INSTRUMENTS
Opis:   Chart for recorder, For graphic recorders, –35…+15 °C, Days (7)
UOM:  1 * 100 SZT
Producent:  DICKSON
Opis:   Chart for recorder, C313, +10…+35 °C, Hours (24)
Producent:  DICKSON
Opis:   Temperature and humidity chart recorder with LCD display, remote probe and audio/visual alarm, TH6P3, 0…50 °C/0...85°C ; 0 - 95 % RH, 192×192×83 mm, 136 g
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 14
  1  2  Następny