Drukuj
Wyszukano: Tarcze do rejestracji pomiarów
5  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (REVC6185)
Producent: REVCO TECHNOLOGIES
Opis: Chart for recorders, Chart paper, for -86 and -40 °C freezers, +50…−115 °C, Hours (24) or Days (7)
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: JULES , RICHARD INSTRUMENTS
Opis: Chart for recorder, For ambient recorders, –10…+40 °C, Days (7)
Producent: DICKSON
Opis: Chart for recorder, C415, –20...+120 °F; 0 - 100 % RH
Numer katalogowy: (620-1484)
Producent: DICKSON
Opis: The vaccine chart recorder can be placed right inside the refrigerator or freezer along with the vaccines.
j.m.: 1 * 60 SZT
Producent: DICKSON
Opis: These 6" charts are designed for 6" chart recorders.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom