  • Kryteria
    • Na stanie (13)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Cyrkulatory chłodzące
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"25"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Cyrkulatory z chłodzeniem są przyjazne dla środowiska , oszczędzają wodę i są doskonałym rozwiązaniem w aplikacjach wymagających utrzymania stałej te...
Producent:  VWR Collection
Opis:   Chłodziarki recyrkulacyjne VWR są idealne do pracy z wyparkami rotacyjnymi, ponieważ gwarantują stałe i powtarzalne warunki chłodzenia oraz zapewniają...
Producent:  JULABO GmbH
Opis:   Environmentally friendly recirculating coolers that save tap water, these units were designed for simple cooling tasks where reliable continuous opera...
Producent:  JULABO GmbH
Opis:   Compact, ergonomically designed chillers which have integrated stainless steel tanks with large volumes. Models can be either air or water cooled. App...
Numer katalogowy: (SCOI285414320)
Producent:  SI Analytics
Opis:   The CK 310 flouro-hydrocarbon gas-free flow through cooler mechanically cools the bath fluid and is filled with environment compatible coolant R 134a....
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  JULABO GmbH
Opis:   Cooling, Circulator, SC500w, eco, Pojemność: 43 - 60 l, Zakres temperatury pracy: +5...+35 °C, Stabilność temperatury: ±0,1 °C, Pojemność chłodzenia: 5,0; 2,5; 1,2 kW
Numer katalogowy: (461-0324)
Producent:  JULABO GmbH
Opis:   The compact AWC100 air to water recirculating cooler is designed to remove small heat loads from external systems where cooling water can be above amb...
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (461-3170)
Producent:  JULABO GmbH
Opis:   FD flow through coolers are used for cooling a loop circuit of a closed system, the unit must be connected in the return line of a heating circulator....
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 25
  1  2  3  4  Następny