Drukuj
Chłodnice przepływowe, FD200
Dostawca: Julabo
461-3170EA 16340 PLN
461-3170
Chłodnice przepływowe, FD200
Termostaty cyrkulacyjne Systemy cyrkulacyjne, zamknięte Cyrkulatory chłodzące
FD flow through coolers are used for cooling a loop circuit of a closed system, the unit must be connected in the return line of a heating circulator. The compact, easy to use units are suitable for a variety of cooling applications.
  • Easy to move around the laboratory via convenient carrying handles
Uwaga: Note: Cooling capacity at 20 and 10 °C.