  • Refine by Suppliers
    Sortuj według:
Wyszukano:
Cyrkulatory z grzaniem
4  results were found
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Niewielki, ekonomiczny recyrkulator przeznaczony do rozmrażania osocza i w fotografii Zamknięty zbiornik może kontrolować tylko systemy zamknięte
Producent:  JULABO GmbH
Opis:   High temperature circulators can be used for temperature applications up to 400 °C; units provide powerful heating capacities for shortest heat-u...
Numer katalogowy: (635-2650)
Producent:  A.KRÜSS Optronic
Opis:   A versatile compact high-performance instrument with electronic Peltier thermostat that can be used for controlling refractometer and viscometer tempe...
j.m.:  1 * 1 SZT
Producent:  JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Opis:   These thermostats have a special design that ensures trouble-free continuous operation at temperatures up to 350 °C. They are built in stainless steel...
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 4  z 4