  • Kryteria
    • Na stanie (14)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Cyrkulatory z grzaniem/chłodzeniem
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"29"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Łaźnie wodne ze stali nierdzewnej z prostym w obsłudze sterownikiem temperatury MX z trzema przyciskami i wyświetlaczem. Łaźnie można stosować do apl...
Producent:  VWR Collection
Opis:   Łaźnie cyrkulacyjne ze stali nierdzewnej z możliwością wyboru cyfrowego lub programowalnego sterownika. Oba proste w obsłudze, z dużymi wyświetlaczami...
Producent:  JULABO GmbH
Opis:   Refrigerated and heating circulators are ideal for temperature application to external systems with simultaneous operation in the bath tank. Units pro...
Producent:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Opis:   Grant cooling circulators provide a source of precision cooling for most low temperature applications. They are suitable for use in both open and clos...
Producent:  JULABO GmbH
Opis:   The powerful and robust CORIO™ laboratory circulators provide the exact temperature, absolute precision, and a wide working temperature range. The COR...
Producent:  JULABO GmbH
Opis:   Ultra-low temperature refrigerated circulators for heating and cooling. The units are suitable for external temperature applications with simultaneous...
Producent:  FUNGILAB
Opis:   [EN]THERMOSTAT 8L THERMOVISC 100-F8 1 * 1 SZT
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  IKA
Opis:   The CBC 5 is a powerful refrigerated and heating circulator with strong heating and cooling power with an operating temperature range of −25 to +200 °...
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 29
  1  2  3  4  Następny