  • Kryteria
    • Na stanie (4)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Kontrolery termostatu
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (462-0205)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Termostat zanurzeniowy MX jest przyjazny dla użytkownika dzięki: intuicyjnemu sterownikowi wyświetlającemu klarowne komunikaty, prostej regulacji prze...
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  JULABO GmbH
Opis:   The powerful and robust CORIO™ laboratory circulators provide the exact temperature, absolute precision, and a wide working temperature range. The ...
Numer katalogowy: (FUNGB200B20)
Producent:  FUNGILAB
Opis:   [EN]THERMOSTAT 20L D:14CM THERMOVISC 200 1 * 1 SZT
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Opis:   The Optima™ range of general purpose thermostats can be combined with plastic baths, premium stainless steel baths or refrigeration units. Digital mic...
Producent:  JULABO GmbH
Opis:   Range of heating immersion thermostats with wide range of functionality and features for your applications.
Producent:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Opis:   The Optima™ range of advanced thermostats can be combined with plastic baths, premium stainless steel baths or refrigeration units. The TX150 and TXF2...
Producent:  LAUDA
Opis:   Bridge thermostats with simple touch control and differing Varioflex pump performance. PB models have a pressure/suction pump. PBD models have a more ...
Producent:  LAUDA
Opis:   Immersion thermostats with menu navigation in plain text for user friendly operation. Various interface modules are available as optional accessories....
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 20
  1  2  3  Następny 