Drukuj
Wyszukano: Liczniki kolonii
17  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (710-2072)
Producent: VWR Collection
Opis: Auto lite to najnowsze, niedrogie, automatyczne urządzenie do liczenia kolonii. Auto lite jest dostępny w jednej konfiguracji i zawiera ...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (710-2246)
Producent: VWR Collection
Opis: The MCC 2000 is designed for the rapid and accurate counting of bacterial colonies.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Counter-Pen to połączenie markera i licznika cyfrowego przeznaczone do laboratorium i zakładu. Za każdym razem, gdy flamastrem zostanie wykonany czarn...
Producent: VWR Collection
Opis: Liczniki kolonii i strefowe systemy pomiarowe Premium 150 i Premium 90 HR.
Wyprzedaż
Numer katalogowy: (INSC438000)
Producent: INTERSCIENCE
Opis: Scan 4000 is an ultra-high definition automatic colony counter and inhibition zone reader for high resolution colour reading of colonies and inhibitio...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (INSC436300)
Producent: INTERSCIENCE
Opis: Automatic colony counter with a digital camera and high technology software.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (INSC436000)
Producent: INTERSCIENCE
Opis: High technology colony counter with software that can be linked to a PC via a FireWire connection.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (INSC437000)
Producent: INTERSCIENCE
Opis: High resolution colony counter that can be linked to a PC via a FireWire connection.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (710-1868)
Producent: INTERSCIENCE
Opis: Scan 100 to manualny licznik kolonii wyposażony w system oświetlenia LED i ergonomiczne podparcie dla dłoni.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (SYNBACOLAD2)
Producent: SYNBIOSIS
Opis: aCOLade2 is designed with an antimicrobial protection. The pressure of marking a colony with a felt-tip pen registers a cumulative count. The pressure...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (REIC13332600)
Producent: REICHERT INC.
Opis: This manual colony counter is used in counting bacteria colonies that are presented against a dark background positioned to eliminate parallax errors.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Cole Parmer
Opis: Versatile unit can be used with 50 to 90 mm Petri dishes.
Numer katalogowy: (710-1700)
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: The display with backlight for easy viewing in low light conditions. The audible alert can be turned off if desired, and the counting function can be ...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (710-1970)
Producent: SYNBIOSIS
Opis: aCOLyte 3 HD uses a powerful algorithm for colony counting on pour plates and Spiral® plates.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (720-0098)
Producent: GERBER FUNKE DR N.
Opis: Customising the colour and the brightness makes work easy. A total of 65 colour variations are available using the primary colours. The pressure sensi...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: HEATHROW
Opis: The all-in-one eCount™ combines a multifunctional electronic counter and a Sharpie® pen for marking Petri dishes to prevent missing or double-counting...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom