  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Gęstościomierze
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/02/18945102.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
  Widok listy Easy View (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (SIMELD0560)
Producent:  TQC
Opis:   This densimeter is designed to perform automatic calculation of density and compensation of water temperature.
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  BIOCHROM (SCIE-PLAS LTD)
Opis:   The Ultrospec 10 Classic can measure growth rates of Escherichia coli, other bacteria and yeast in suspension at 600 nm.
UOM:  1 * 1 KIT
Producent:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Opis:   Densitometers for turbidity of cell suspensions.
Numer katalogowy: (GEAG09.0220)
Producent:  Gerber Instruments AG
Opis:   Volumeter designed for determination of specific weight of a jolted sample.
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 4  z 4