Chcesz zalogować się jeszcze raz?
  • Kategoria Produktu
  • Kryteria
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Systemy do mineralizacji
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/15/18945115.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"36"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Kjeldahl tablets are catalysts that promote the digestion step of the Kjeldahl method for nitrogen determination.
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   This product is not available in all countries. Please check with your local VWR International office or supplier.
UOM:  1 * 1.000 Tablet
Numer katalogowy: (705-0561)
Producent:  Hach
Opis:   This digestion system has high speed digestion technology for fast and cost effective digestion in 15 minutes.
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  BEHR
Opis:   Block digestion systems with high-quality corrosion-resistant block housing made of stainless steel. With 8, 12 or 20 sample slots for standard Kjelda...
Producent:  BEHR
Opis:   COD determination is a very important parameter for wastewater and sewage measurements. Behr workstations guarantee COD analysis in strict accordance ...
Producent:  BEHR
Opis:   Mineralisation workstation, behrotest®, Complete Kompact system for aqua regia digestion of heavy metal samples. Single sample apparatus, includes stand, heating mantle, glassware and hoses, KSMA
Producent:  BEHR
Opis:   Digestion apparatus for crude fiber or hydrolysis.
Producent:  Acros Organics
Opis:   Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger), 5 g, Zawartość: Na₂SO₄: 4875 mg, Cu(II)SO₄.5H₂O: 75 mg; Se: 50 mg, Ø: 18 - 20 mm
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 36
  1  2  3  4  5  Następny