Drukuj
Wyszukano: Dilutory / urządzenia do rozcieńczania
9  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Do rozcieńczania próbki przed analizą mikrobiologiczną stosuje się dilutory grawimetryczne.
Producent: VWR Collection
Opis: Do rozcieńczania próbki przed analizą mikrobiologiczną stosuje się dilutory grawimetryczne. Ramię robotyczne wykorzystane w modelach 5 kg umożliwia ła...
Wyprzedaż
Numer katalogowy: (613-1568)
Producent: HAMILTON BONADUZ
Opis: The Microlab® 600 dual syringe diluter is a semi-automated liquid handling instrument capable of dilutions up to 1:50000 in a single step. The precisi...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: INTERSCIENCE
Opis: DiluFlow® is a gravimetric dilutor for the dilution of the sample before its microbiological analysis.
Producent: INTERSCIENCE
Opis: DiluFlow® Elite automatically dilutes in seconds a solid sample with the appropriate weight of diluent with full traceability. Programmable and...
Producent: INTERSCIENCE
Opis: DiluFlow® Pro automatically dilutes in seconds a solid sample with the appropriate weight of diluent with traceability. With its robotic arm an...
Numer katalogowy: (710-0862)
Producent: IUL Instruments SA
Opis: Equipment specifically designed to facilitate the controlled addition of media into a homogeniser/lab blender bag using a load cell. The Pinch Dilutor...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: IUL Instruments SA
Opis: The Smart Dilutor W automates and facilitates the precise gravimetric dilution of samples, that is a key process stage in microbiology laboratories.Th...
Numer katalogowy: (GOSSS-DILUTER-1)
Producent: Corning
Opis: The Corning® Gosselin™ S-Diluter-1 is an automated food sample diluter suitable for the analysis of a range of sample sizes from 50 to 400 ml.
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom