  • Kryteria
    • Na stanie (107)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sortuj według:
Wyszukano:
Dozowniki butelkowe
40  results were found
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/71/18944971.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"40"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (613-5287)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Digitrate Pro ™ łączy w sobie nowoczesny design, precyzyjne, dokładne i wygodne dozowanie. Głowicę można wygodnie obracać o 360 ° w celu zapewnienia b...
j.m.:  1 * 1 SZT
Producent:  VWR Collection
Opis:   Zmienna objętość, autoklawowalny.
Numer katalogowy: (613-5281)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Variable volume, autoclavable.
j.m.:  1 * 1 SZT
Producent:  VWR Collection
Opis:   Regulowana objętość, autoklawowalne
Producent:  Brand
Opis:   Variable volume.
Producent:  Brand
Opis:   Fixed volume or variable volume, analogue-adjustable or Digital Easy Calibration.
Producent:  Brand
Opis:   Fixed volume or variable volume, analogue-adjustable or Digital Easy Calibration.
Producent:  Brand
Opis:   Variable volume.
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 40
  1  2  3  4  5  Następny