Drukuj
Mineralizator Kjeldahla z destylatorem
Dostawca: Gerhardt
705-0480EA 0 PLN
705-0480 705-0479
Mineralizator Kjeldahla z destylatorem
Systemy do destylacji Systemy destylacji Kjeldahla
  • Ogrzewanie generowane przez 6 ław grzejnych
  • Rampa mineralizacyjna z odciągniem oparów
  • Maksymalnie do 650 °C dla ławy typu KI 13/26, 2×400 V, 3 fazy, moc 6960 W
Szer.×Głęb.×Wys.: 970×470×1820 mm
Dodatkowe informacje: Dostawa z rurą odpływową, osprzętem, kolektorem oparów i pompką wodną.