Drukuj
Wyszukano: Liofilizatory
6  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: LABCONCO
Opis: FreeZone® bench top freeze dryers are designed for lyophilising light to moderate sample loads. The compact design is ideal for laboratories with limi...
Bezpieczniejsze zdrowie ludzi i środowiska
Zrównoważone materiały
Zrównoważone opakowanie
Producent: LABCONCO
Opis: FreeZone® console freeze dryers with or without stoppering tray dryers are designed for lyophilising moderate to large loads and stoppering vials or s...
Bezpieczniejsze zdrowie ludzi i środowiska
Zrównoważone materiały
Zrównoważone opakowanie
Producent: LABCONCO
Opis: Designed to handle the lyophilisation needs of research laboratories. Collectors that reach −50 °C are available with capacities from 1 to 18 litres. ...
Numer katalogowy: (535-0412)
Producent: LABCONCO
Opis: System liofilizacji FreeZone® Triad™ to wszechstronny liofilizator stołowy na 4 próbki po lewej stronie i półka do obróbki suszarki z korkami. Półka p...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (LBCP7522700)
Producent: LABCONCO
Opis: Benchtop freeze drying system, type 304 stainless steel with 12 ports, -75 °C. Ideal for the laboratory with occasional lyophilisation requirements, t...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (LBCP780701030)
Producent: LABCONCO
Opis: These FreeZone® small tray dryers provide precise control and program flexibility for consistent performance and are designed for lyophilising small t...
j.m.: 1 * 1 SZT
Bezpieczniejsze zdrowie ludzi i środowiska
Zrównoważone materiały
Zrównoważone opakowanie
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom