Drukuj
Płyta grzejna do suszenia szkiełek mikroskopowych
Dostawca: Electrothermal
720-0000EA 3170 PLN
720-0000 631-1241
Płyta grzejna do suszenia szkiełek mikroskopowych
The bench has a capacity of 50 slides 26×76 mm, which are placed directly on the warming plate or on the adjustable support rods, either horizontally or angled to allow drainage.
  • Temperatures up to 100 °C
  • Speeds up section mounting
Weight: 1,8 kg
Dimensions: 180×390×95 mm