Drukuj
Wyszukano: Mierniki elektrochemiczne
195  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"195"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Proste, kompaktowe przyrządy w formie długopisu zaprojektowane do szybkich dokładnych pomiarów. Idealne dla rolnictwa, edukacji, mycia owoców i warzyw...
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Te mierniki cyfrowe łączą sześć parametrów w jednym urządzeniu: pH, mV, temperaturę, przewodność, rozpuszczony tlen i zmętnienie. Technologia IDP opty...
Numer katalogowy: (663-0349)
Producent: VWR Collection
Opis: This high resolution device for measuring the conductivity up to 100 μS/cm is supplied with a stainless steel measuring cell for measurements in pure ...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Te przenośne, ekonomiczne mierniki mogą jednocześnie mierzyć przewodnictwo, przewodnictwo właściwe, zasolenie, TDS (całkowita zawartość substancji roz...
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Przyjazny dla użytkownika przyrząd z przegubowym stojakiem na elektrodę i obudową o stopniu ochrony IP43 zapewnia wysoką rozdzielczość i dokładność po...
Producent: VWR Collection
Opis: Ekonomiczny, dokładny, wytrzymały i wodoodporny pehametr. Ten kompletny zestaw gotowy do użycia zawiera w wytrzymałej walizce transportowej, elektrodę...
Wyprzedaż
Numer katalogowy: (662-2380)
Producent: VWR Collection
Opis: The user friendly instrument is distinguished by a large a 127 mm colour graphic touch screen. The meter can be used for accurate measurements of pH, ...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (665-0480)
Producent: VWR Collection
Opis: Ten tester jest wygodnym przyrządem do pomiaru następujących parametrów jakości wody: pH, przewodności, TDS, zasolenia i temperatury.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (664-0176)
Producent: VWR Collection
Opis: Ten przyjazny dla użytkownika przenośny przyrząd z solidną obudową o stopniu ochrony IP 67 zapewnia wysoką rozdzielczość i dokładność dla precyzyjnych...
j.m.: 1 * 1 SET
Producent: VWR Collection
Opis: Te cyfrowe mierniki łączą w jednym urządzeniu sześć parametrów: pH, mV, temperaturę, przewodność, rozpuszczony tlen i zmętnienie. Technologia IDP opty...
Producent: VWR Collection
Opis: User friendly instrument distinguished by its large 127 mm colour graphic touch screen. The meter can be used for accurate measurements of conductivit...
Numer katalogowy: (663-0348)
Producent: VWR Collection
Opis: This precise device, used for measuring conductivity up to 100 mS/cm, is supplied with a durable wide range graphite measuring cell for universal use ...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Ten przyjazny dla użytkownika przyrząd z przegubowym stojakiem na elektrodę i obudową o stopniu ochrony IP43 zapewnia wysoką rozdzielczość i dokładnoś...
Numer katalogowy: (662-2283)
Producent: VWR Collection
Opis: To ręczne urządzenie pomiarowe ma ergonomiczny kształt, obudowę odporną na kurz i wodę zgodnie z IP 65/67 oraz podświetlany wyświetlacz. Kompaktowy mi...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Te kompaktowe, przenośne mierniki mierzą rozpuszczony tlen i temperaturę za pomocą inteligentnego czujnika optycznego. Wartości są przesyłane z i do c...
Wyprzedaż
Numer katalogowy: (662-1658)
Producent: VWR Collection
Opis: Ten przyjazny dla użytkownika przyrząd z przegubowym stojakiem na elektrodę i obudową o stopniu ochrony IP43 zapewnia wysoką rozdzielczość i dokładnoś...
j.m.: 1 * 1 SET
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 195
no targeter for Bottom