Drukuj
Wyszukano: Mierniki przewodności
45  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"45"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: User friendly instrument distinguished by its large 127 mm colour graphic touch screen. The meter can be used for accurate measurements of conductivit...
Numer katalogowy: (663-0348)
Producent: VWR Collection
Opis: This precise device, used for measuring conductivity up to 100 mS/cm, is supplied with a durable wide range graphite measuring cell for universal use ...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (663-0160)
Producent: VWR Collection
Opis: Conductivity meter, VWR®, EC30, Próbnik, Przewodność: 0 - 1990 µS/cm, TDS: 0 - 10 ppt, 0...+100 °C, 8 baterii LR44, IP 67
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Te przenośne, ekonomiczne mierniki mogą jednocześnie mierzyć przewodnictwo, przewodnictwo właściwe, zasolenie, TDS (całkowita zawartość substancji roz...
Wyprzedaż
Numer katalogowy: (663-0233)
Producent: VWR Collection
Opis: Ten przyjazny dla użytkownika przyrząd z przegubowym stojakiem na elektrodę i obudową o stopniu ochrony IP43 zapewnia wysoką rozdzielczość i dokładnoś...
j.m.: 1 * 1 SET
Numer katalogowy: (663-0234)
Producent: VWR Collection
Opis: Ten przyjazny dla użytkownika przenośny przyrząd z solidną obudową o stopniu ochrony IP 67 zapewnia wysoką rozdzielczość i dokładność dla precyzyjnych...
j.m.: 1 * 1 SET
Numer katalogowy: (663-0359)
Producent: VWR Collection
Opis: Te przenośne, ekonomiczne mierniki mogą jednocześnie mierzyć przewodność, przewodność właściwą, zasolenie, TDS (całkowitą zawartość rozpuszczonych sub...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (663-0349)
Producent: VWR Collection
Opis: This high resolution device for measuring the conductivity up to 100 μS/cm is supplied with a stainless steel measuring cell for measurements in pure ...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: WTW
Opis: High quality instruments with advanced measuring technology, making measurements more convenient and reliable than ever.
Producent: WTW
Opis: Waterproof handheld meters designed for unlimited outside use.
Producent: Mettler - Toledo
Opis: These robust meters provide durability and one-handed operation, making them ideally suited for mobile applications in the laboratory, at-line or outd...
Producent: Mettler - Toledo
Opis: This convenient, reliable instrument is suitable for complex applications and stringent requirements in regulated markets as well as for routine measu...
Producent: Mettler - Toledo
Opis: These bench top instruments provide high quality conductivity measurements with the simple click of a button. Thanks to their intuitive operation, sle...
Producent: Hach
Opis: These testers with integrated sensor measure conductivity, TDS, salinity and temperature of general water samples. They are waterproof and they float.
Producent: Mettler - Toledo
Opis: Robust bench top meter for accurate conductivity determinations in the lab and near production.
Producent: Mettler - Toledo
Opis: These portable meters provide high quality conductivity measurements with the simple click of a button. The robust and waterproof design makes the Fiv...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 45
no targeter for Bottom